missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MESDC1 Protein
A cDNA sequence encoding the MESDC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MESDC1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911209
|
enQuireBio™
QP12680-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901209
|
enQuireBio™
QP12680-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991199
|
enQuireBio™
QP12680-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MESDC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MESDC1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASGSAG KPTGEAASPA PASAIGGASS QPRKRLVSVC DHCKGKMQLV ADLLLLSSEA RPVLFEGPAS SGAGAESFEQ CRDTIIARTK GLSILTHDVQ SQLNMGRFGE AGDSLVELGD LVVSLTECSA HAAYLAAVAT PGAQPAQPGL VDRYRVTRCR HEVEQGCAVL RATPLADMTP QLLLEVSQGL SRNLKFLTDA CALASDKSRD RFSREQFKLG VKCMSTSASA LLACVREVKV APSELARSRC ALFSGPLVQA VSALVGFATE PQFLGRAAAV SAEGKAVQTA ILGGAMSVVS ACVLLTQCLR DLAQHPDGGA KMSDHRERLR NSACAVSEGC TLLSQALRER SSPRTLPPVN SNSVN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |