Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MFG-E8 / lactadherin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MFG-E8 / lactadherin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001108086.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4240 |
Nombre | MFG-E8 / lactadherin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032710
|
enQuireBio™
QP6356-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16072710
|
enQuireBio™
QP6356-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16022710
|
enQuireBio™
QP6356-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16052710
|
enQuireBio™
QP6356-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16062710
|
enQuireBio™
QP6356-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16042710
|
enQuireBio™
QP6356-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001108086.1 | |
MFG-E8 / lactadherin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4240 | |
Research Use Only | |
MFGE8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LDICSKNPCH NGGLCEEISQ EVRGDVFPSY TCTCLKGYAG NHCETKCVEP LGMENGNIAN SQIAASSVRV TFLGLQHWVP ELARLNRAGM VNAWTPSSND DNPWIQVNLL RRMWVTGVVT QGASRLASHE YLKAFKVAYS LNGHEFDFIH DVNKKHKEFV GNWNKNAVHV NLFETPVEAQ YVRLYPTSCH TACTLRFELL GCELNGCANP LGLKNNSIPD KQITASSSYK TWGLHLFSWN PSYARLDKQG NFNAWVAGSY GNDQWLQVDL GSSKEVTGII TQGARNFGSV QFVASYKVAY SNDSANWTEY QDPRTGSSKI FPGNWDNHSH KKNLFETPIL ARYVRILPVA WHNRIALRLE LLGC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |