Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MKRN3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKRN3, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2840.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005655.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7681 |
Nombre | MKRN3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16019370
|
enQuireBio™
QP7557-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16059370
|
enQuireBio™
QP7557-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16009370
|
enQuireBio™
QP7557-ec-100ug |
100 μg |
655.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16039370
|
enQuireBio™
QP7557-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16049370
|
enQuireBio™
QP7557-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16029370
|
enQuireBio™
QP7557-ec-1mg |
1 mg |
2840.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_005655.1 | |
MKRN3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7681 | |
Research Use Only | |
MKRN3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEEPAAPSEA HEAAGAQAGA EAAREGVSGP DLPVCEPSGE SAAPDSALPH AARGWAPFPV APVPAHLRRG GLRPAPASGG GAWPSPLPSR SSGIWTKQII CRYYIHGQCK EGENCRYSHD LSGRKMATEG GVSPPGASAG GGPSTAAHIE PPTQEVAEAP PAASSLSLPV IGSAAERGFF EAERDNADRG AAGGAGVESW ADAIEFVPGQ PYRGRWVASA PEAPLQSSET ERKQMAVGSG LRFCYYASRG VCFRGESCMY LHGDICDMCG LQTLHPMDAA QREEHMRACI EAHEKDMELS FAVQRGMDKV CGICMEVVYE KANPNDRRFG ILSNCNHSFC IRCIRRWRSA RQFENRIVKS CPQCRVTSEL VIPSEFWVEE EEEKQKLIQQ YKEAMSNKAC RYFAEGRGNC PFGDTCFYKH EYPEGWGDEP PGPGGGSFSA YWHQLVEPVR MGEGNMLYKS IKKELVVLRL ASLLFKRFLS LRDELPFSED QWDLLHYELE EYFNLIL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |