Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8564-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_002412.1
MMP1 Protein
Research Use Only
MMP1
Recombinant Protein
E. coli
VLTEGNPRWE QTHLTYRIEN YTPDLPRADV DHAIEKAFQL WSNVTPLTFT KVSEGQADIM ISFVRGDHRD NSPFDGPGGN LAHAFQPGPG IGGDAHFDED ERWTNNFREY NLHRVAAHEL GHSLGLSHST DIGALMYPSY TFSGDVQLAQ DDIDGIQAIY GRSQNPVQPI GPQTPKACDS KLTFDAITTI RGEVMFFKDR FYMRTNPFYP EVELNFISVF WPQLPNGLEA AYEFADRDEV RFFKGNKYWA VQGQNVLHGY PKDIYSSFGF PRTVKHIDAA LSEENTGKTY FFVANKYWRY DEYKRSMDPG YPKMIAHDFP GIGHKVDAVF MKDGFFYFFH GTRQYKFDPK TKRILTLQKA NSWFNCRKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4312
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol