Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOB kinase activator 1A Protein
Código de producto. 16042731
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16042731
Marca: enQuireBio™ QP8113ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MOB kinase activator 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001304039.1
ID de gen (Entrez) 55233
Nombre MOB kinase activator 1A Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MOB1A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SFLFSSRSSK TFKPKKNIPE GSHQYELLKH AEATLGSGNL RQAVMLPEGE DLNEWIAVNT VDFFNQINML YGTITEFCTE ASCPVMSAGP RYEYHWADGT NIKKPIKCSA PKYIDYLMTW VQDQLDDETL FPSKIGVPFP KNFMSVAKTI LKRLFRVYAH IYHQHFDSVM QLQEEAHLNT SFKHFIFFVQ EFNLIDRREL APLQELIEKL GSKDR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.