Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myoglobin Protein
A cDNA sequence encoding the Myoglobin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3030.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 4151 |
---|---|
Nombre | Myoglobin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | MB |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15991499
|
enQuireBio™
QP12776-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921509
|
enQuireBio™
QP12776-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911509
|
enQuireBio™
QP12776-200UG |
200 μg |
149.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901509
|
enQuireBio™
QP12776-1MG |
1 mg |
605.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15981499
|
enQuireBio™
QP12776-10MG |
10 mg |
3030.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
4151 | |
Research Use Only | |
MB | |
Human | |
Untagged | |
The protein solution is in 0.05M phosphate buffer pH 7.5 containing 0.15M NaCl and 0.09% NaN3. Filtered through a 0.2microm membrane. |
Myoglobin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MGLSDGEWQL VLNVWGKVEA DIPGHGQEVL IRLFKGHPET LEKFDKFKHL KSEDEMKASE DLKKHGATVL TALGGILKKK GHHEAEIKPL AQSHATKHKI PVKYLEFISE CIIQVLQSKH PGDFGADAQG AMNKALELFR KDMASNYKEL GFQG | |
Greater than 96.0%. |