Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin-binding protein C, fast-type Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin-binding protein C, fast-type, was expressed in the hosts and tags indicated.
170.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004524.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4606 |
Nombre | Myosin-binding protein C, fast-type Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16009400
|
enQuireBio™
QP7562-EC-100UG |
100 μg |
555.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16029400
|
enQuireBio™
QP7562-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16019400
|
enQuireBio™
QP7562-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16039400
|
enQuireBio™
QP7562-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049400
|
enQuireBio™
QP7562-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059400
|
enQuireBio™
QP7562-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004524.3 | |
Myosin-binding protein C, fast-type Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4606 | |
Research Use Only | |
MYBPC2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EPLHLIVEDV TDTTTTLKWR PPNRIGAGGI DGYLVEYCLE GSEEWVPANT EPVERCGFTV KNLPTGARIL FRVVGVNIAG RSEPATLAQP VTIREIAEPP KIRLPRHLRQ TYIRKVGEQL NLVVPFQGKP RPQVVWTKGG APLDTSRVHV RTSDFDTVFF VRQAARSDSG EYELSVQIEN MKDTATIRIR VVEKAGPPIN VMVKEVWGTN ALVEWQAPKD DGNSEIMGYF VQKADKKTME WFNVYERNRH TSCTVSDLIV GNEYYFRVYT ENICGLSDSP GVSKNTARIL KTGITFKPFE YKEHDFRMAP KFLTPLIDRV VVAGYSAALN CAVRGHPKPK VVWMKNKMEI REDPKFLITN YQGVLTLNIR RPSPFDAGTY TCRAVNELGE ALAECKLEVR VPQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |