missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEK7 Protein
A cDNA sequence encoding the NEK7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | NEK7 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911679
|
enQuireBio™
QP12827-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901679
|
enQuireBio™
QP12827-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991669
|
enQuireBio™
QP12827-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NEK7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NEK7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) , 0.15M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDEQSQ GMQGPPVPQF QPQKALRPDM GYNTLANFRI EKKIGRGQFS EVYRAACLLD GVPVALKKVQ IFDLMDAKAR ADCIKEIDLL KQLNHPNVIK YYASFIEDNE LNIVLELADA GDLSRMIKHF KKQKRLIPER TVWKYFVQLC SALEHMHSRR VMHRDIKPAN VFITATGVVK LGDLGLGRFF SSKTTAAHSL VGTPYYMSPE RIHENGYNFK SDIWSLGCLL YEMAALQSPF YGDKMNLYSL CKKIEQCDYP PLPSDHYSEE LRQLVNMCIN PDPEKRPDVT YVYDVAKRMH ACTASS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |