Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nephrocystin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nephrocystin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000263.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4867 |
Nombre | Nephrocystin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16043240
|
enQuireBio™
QP6428-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16083240
|
enQuireBio™
QP6428-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16033240
|
enQuireBio™
QP6428-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16063240
|
enQuireBio™
QP6428-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16073240
|
enQuireBio™
QP6428-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16053240
|
enQuireBio™
QP6428-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_000263.2 | |
Nephrocystin-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4867 | |
Research Use Only | |
NPHP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLARRQRDPL QALRRRNQEL KQQVDSLLSE SQLKEALEPN KRQHIYQRCI QLKQAIDENK NALQKLSKAD ESAPVANYNQ RKEEEHTLLD KLTQQLQGLA VTISRENIT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |