Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NET1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NET1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001040625.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10276 |
Nombre | NET1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16000771
|
enQuireBio™
QP7782-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16020771
|
enQuireBio™
QP7782-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16010771
|
enQuireBio™
QP7782-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16030771
|
enQuireBio™
QP7782-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040771
|
enQuireBio™
QP7782-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050771
|
enQuireBio™
QP7782-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spécification
NP_001040625.1 | |
NET1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10276 | |
Research Use Only | |
NET1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVAHDETGGL LPIKRTIRVL DVNNQSFREQ EEPSNKRVRP LARVTSLANL ISPVRNGAVR RFGQTIQSFT LRGDHRSPAS AQKFSSRSTV PTPAKRRSSA LWSEMLDITM KESLTTREIR RQEAIYEMSR GEQDLIEDLK LARKAYHDPM LKLSIMSEEE LTHIFGDLDS YIPLHEDLLT RIGEATKPDG TVEQIGHILV SWLPRLNAYR GYCSNQLAAK ALLDQKKQDP RVQDFLQRCL ESPFSRKLDL WSFLDIPRSR LVKYPLLLKE ILKHTPKEHP DVQLLEDAIL IIQGVLSDIN LKKGESECQY YIDKLEYLDE KQRDPRIEAS KVLLCHGELR SKSGHKLYIF LFQDILVLTR PVTRNERHSY QVYRQPIPVQ ELVLEDLQDG DVRMGGSFRG AFSNSEKAKN IFRIRFHDPS PAQSHTLQAN DVFHKQQWFN CIRAAIAPFQ SAGSPPELQG LPELHEECEG NHPSARKLTA QRRASTVSSV TQVEVDENAY RCGSGMQMAE DSKSLKTHQT QPGIRRARDK ALSGGKRKET LV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |