Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurocalcin-delta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurocalcin-delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001035714.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 83988 |
Nombre | Neurocalcin-delta Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013090
|
enQuireBio™
QP6406-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16053090
|
enQuireBio™
QP6406-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16003090
|
enQuireBio™
QP6406-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16033090
|
enQuireBio™
QP6406-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16043090
|
enQuireBio™
QP6406-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16023090
|
enQuireBio™
QP6406-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001035714.1 | |
Neurocalcin-delta Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
83988 | |
Research Use Only | |
NCALD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GKQNSKLRPE VMQDLLESTD FTEHEIQEWY KGFLRDCPSG HLSMEEFKKI YGNFFPYGDA SKFAEHVFRT FDANGDGTID FREFIIALSV TSRGKLEQKL KWAFSMYDLD GNGYISKAEM LEIVQAIYKM VSSVMKMPED ESTPEKRTEK IFRQMDTNRD GKLSLEEFIR GAKSDPSIVR LLQCDPSSAG QF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |