Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFKBID Protein
A cDNA sequence encoding the NFKBID was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | NFKBID Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911709
|
enQuireBio™
QP12837-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901709
|
enQuireBio™
QP12837-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991699
|
enQuireBio™
QP12837-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NFKBID Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NFKBID solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEAGPWR VSAPPSGPPQ FPAVVPGPSL EVARAHMLAL GPQQLLAQDE EGDTLLHLFA ARGLRWAAYA AAEVLQVYRR LDIREHKGKT PLLVAAAANQ PLIVEDLLNL GAEPNAADHQ GRSVLHVAAT YGLPGVLLAV LNSGVQVDLE ARDFEGLTPL HTAILALNVA MRPSDLCPRV LSTQARDRLD CVHMLLQMGA NHTSQEIKSN KTVLHLAVQA ANPTLVQLLL ELPRGDLRTF VNMKAHGNTA LHMAAALPPG PAQEAIVRHL LAAGADPTLR NLENEQPVHL LRPGPGPEGL RQLLKRSRVA PPGLSS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |