missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NGB Protein
A cDNA sequence encoding the NGB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | NGB Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901719
|
enQuireBio™
QP12840-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15981709
|
enQuireBio™
QP12840-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991709
|
enQuireBio™
QP12840-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NGB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Filtered and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer, 0.1M NaCl, pH 7.2. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MERPEPELIR QSWRAVSRSP LEHGTVLFAR LFALEPDLLP LFQYNCRQFS SPEDCLSSPE FLDHIRKVML VIDAAVTNVE DLSSLEEYLA SLGRKHRAVG VKLSSFSTVG ESLLYMLEKC LGPAFTPATR AAWSQLYGAV VQAMSRGWDG E | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |