missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NKp46 Protein
A cDNA sequence encoding the NKp46 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Nombre | NKp46 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901749
|
enQuireBio™
QP12850-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991739
|
enQuireBio™
QP12850-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15981739
|
enQuireBio™
QP12850-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NKp46 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQQQTLPKPF IWAEPHFMVP KEKQVTICCQ GNYGAVEYQL HFEGSLFAVD RPKPPERINKVKFYIPDMNS RMAGQYSCIY RVGELWSEPS NLLDLVVTEM YDTPTLSVHP GPEVISGEEV TFYCRLDTAT SMFLLLKEGR SSHVQRGYGK VQAEFPLGPV TTAHRGTYRX FGSYNNHAWSFPSEPVKLLV TGDIENTSLA PEDPTFSADT WGTYLLTTET GLQKDHALWD HTAQN | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |