Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Noggin Protein
Código de producto. 18724569
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. 18724569
Marca: R&D Systems™ 6057NG01M
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to inhibit BMP-4-induced alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. The ED50 for this effect is 0.0200-0.160 μg/mL in the presence of 50 ng/mL of Recombinant Human BMP-4 (Catalog # 314-BP ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q13253
Caracterización Bioactivity
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 9241
Peso molecular 23kDa (monomer)
Cantidad 1 mg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Noggin protein Gln28-Cys232
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen NOG, noggin, SYM1, symphalangism 1 (proximal), synostoses (multiple) syndrome 1, SYNS1, SYNS1A
Símbolo de gen NOG
Tipo de producto Recombinant Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Reconstitución Reconstitute at 250μg/mL in PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.