missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Non-specific lipid-transfer Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Non-specific lipid-transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001007099.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6342 |
Nombre | Non-specific lipid-transfer Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16094830
|
enQuireBio™
QP6653-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16034840
|
enQuireBio™
QP6653-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16084830
|
enQuireBio™
QP6653-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16014840
|
enQuireBio™
QP6653-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16024840
|
enQuireBio™
QP6653-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16004840
|
enQuireBio™
QP6653-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Specifications
NP_001007099.1 | |
Non-specific lipid-transfer Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform SCP2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6342 | |
Research Use Only | |
SCP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGFPEAASSF RTHQIEAVPT SSASDGFKAN LVFKEIEKKL EEEGEQFVKK IGGIFAFKVK DGPGGKEATW VVDVKNGKGS VLPNSDKKAD CTITMADSDF LALMTGKMNP QSAFFQGKLK ITGNMGLAMK LQNLQLQPGN AKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |