Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NPL Protein
A cDNA sequence encoding the NPL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | NPL Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901809
|
enQuireBio™
QP12870-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991799
|
enQuireBio™
QP12870-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15981799
|
enQuireBio™
QP12870-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NPL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NPL protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAFPKKKLQG LVAATITPMT ENGEINFSVI GQYVDYLVKE QGVKNIFVNG TTGEGLSLSV SERRQVAEEW VTKGKDKLDQ VIIHVGALSL KESQELAQHA AEIGADGIAV IAPFFLKPWT KDILINFLKE VAAAAPALPF YYYHIPALTG VKIRAEELLD GILDKIPTFQ GLKFSDTDLL DFGQCVDQNR QQQFAFLFGV DEQLLSALVM GATGAVGSTY NYLGKKTNQM LEAFEQKDFS LALNYQFCIQ RFINFVVKLG FGVSQTKAIM TLVSGIPMGP PRLPLQKASR EFTDSAEAKL KSLDFLSFTD LKDGNLEAGS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |