Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human NSF GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
611.00€ - 812.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
---|---|
Formulación | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4905 |
Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 109 kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18657901
|
Novus Biologicals™
H00004905-P01-25ug |
25 μg |
812.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18620541
|
Novus Biologicals™
H00004905-P01-10ug |
10 μg |
611.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.Especificaciones
Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Protein Array, Immunoaffinity Purification | |
4905 | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
NSF | |
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. | |
MolecularWeight-theroretical: 109 kDa | |
EC 3.6.4.6, NEM-sensitive fusion protein, N-ethylmaleimide-sensitive factor, N-ethylmaleimide-sensitive factor-like protein, N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein, SKD2, vesicle-fusing ATPase, Vesicular-fusion protein NSF | |
Use in Immunoprecipitation reported in scientific literature (PMID 25972187) | |
NSF |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human NSF GST (N-Term) Protein