Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Orofacial cleft 1 candidate gene 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Orofacial cleft 1 candidate gene 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Nombre | Orofacial cleft 1 candidate gene 1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | OFCC1 |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16040921
|
enQuireBio™
QP7807-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16080921
|
enQuireBio™
QP7807-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16030921
|
enQuireBio™
QP7807-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16060921
|
enQuireBio™
QP7807-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16070921
|
enQuireBio™
QP7807-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16050921
|
enQuireBio™
QP7807-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Orofacial cleft 1 candidate gene 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
OFCC1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
REKFQQKALK QTKQKKSKSA EFLMVKEDRE ATEGTGNPAF NMSSPDLSAC QTAEKKVIRH DMPDRTLAAH QQKFRLPASA EPKGNEYGRN YFDPLMDEEI NPRQCATEVS REDDDRIFYN RLTKLFDESR QGEPQDESGR EETLNSEAPG SSNKSHEIHK EASEATTAHL EEFQRSQKTI ILLGSSPLEQ EIRSTSLHCM EDEMSHPWIL LLKVTAVIRS RRYYREQRF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |