Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Osteonectin / SPARC Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Osteonectin / SPARC, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001296372.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6678 |
Nombre | Osteonectin / SPARC Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16055841
|
enQuireBio™
QP8664-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16095841
|
enQuireBio™
QP8664-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16045841
|
enQuireBio™
QP8664-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16075841
|
enQuireBio™
QP8664-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16085841
|
enQuireBio™
QP8664-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16065841
|
enQuireBio™
QP8664-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001296372.1 | |
Osteonectin / SPARC Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6678 | |
Research Use Only | |
SPARC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APQQEALPDE TEVVEETVAE VTEVSVGANP VQVEVGEFDD GAEETEEEVV AENPCQNHHC KHGKVCELDE NNTPMCVCQD PTSCPAPIGE FEKVCSNDNK TFDSSCHFFA TKCTLEGTKK GHKLHLDYIG PCKYIPPCLD SELTEFPLRM RDWLKNVLVT LYERDEDNNL LTEKQKLRVK KIHENEKRLE AGDHPVELLA RDFEKNYNMY IFPVHWQFGQ LDQHPIDGYL SHTELAPLRA PLIPMEHCTT RFFETCDLDN DKYIALDEWA GCFGIKQKDI DKDLVI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |