Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human P-Selectin/CD62P Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
408.00€ - 1045.00€
Especificaciones
Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS containing Calcium and Magnesium with Sorbitol. |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6403 |
Peso molecular | 80 kDa |
Nombre | P-Selectin/CD62P |
Fuente | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human P-Selectin/CD62P protein Trp42-Ala771 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18197430
|
R&D Systems™
ADP3-200 |
200 μg |
1045.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18188480
|
R&D Systems™
ADP3-050 |
50 μg |
408.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Human P-Selectin/CD62P Protein is derived from CHO. The Recombinant Human P-Selectin/CD62P Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS containing Calcium and Magnesium with Sorbitol. | |
80 kDa | |
Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human P-Selectin/CD62P protein Trp42-Ala771 | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
6403 | |
P-Selectin/CD62P | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido