Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Parvalbumin / PVALB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parvalbumin / PVALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6558-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001302461.1
Parvalbumin / PVALB Protein
Research Use Only
PVALB
Recombinant Protein
E. coli
SMTDLLNAED IKKAVGAFSA TDSFDHKKFF QMVGLKKKSA DDVKKVFHML DKDKSGFIEE DELGFILKGF SPDARDLSAK ETKMLMAAGD KDGDGKIGVD EFSTLVAES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5816
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol