Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDZK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001188254.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5174 |
Nombre | PDZK1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16020311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070311
|
enQuireBio™
QP7705-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001188254.1 | |
PDZK1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5174 | |
Research Use Only | |
PDZK1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTSTFNPREC KLSKQEGQNY GFFLRIEKDT EGHLVRVVEK CSPAEKAGLQ DGDRVLRING VFVDKEEHMQ VVDLVRKSGN SVTLLVLDGD SYEKAVKTRV DLKELGQSQK EQGLSDNILS PVMNGGVQTW TQPRLCYLVK EGGSYGFSLK TVQGKKGVYM TDITPQGVAM RAGVLADDHL IEVNGENVED ASHEEVVEKV KKSGSRVMFL LVDKETDKRH VEQKIQFKRE TASLKLLPHQ PRIVEMKKGS NGYGFYLRAG SEQKGQIIKD IDSGSPAEEA GLKNNDLVVA VNGESVETLD HDSVVEMIRK GGDQTSLLVV DKETDNMYRL AHFSPFLYYQ SQELPNGSVK EAPAPTPTSL EVSSPPDTTE EVDHKPKLCR LAKGENGYGF HLNAIRGLPG SFIKEVQKGG PADLAGLEDE DVIIEVNGVN VLDEPYEKVV DRIQSSGKNV TLLVCGKKAY DYFQAKKIPI VSSLADPLDT PPDSKEGIVV ESNHDSHMAK ERAHSTASHS SSNSEDTEM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |