Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3 / Elafin / WFDC14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PI3 / Elafin / WFDC14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6493-ye-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_002629.1
PI3 / Elafin / WFDC14 Protein
Research Use Only
PI3
Recombinant Protein
Yeast
AQEPVKGPVS TKPGSCPIIL IRCAMLNPPN RCLKDTDCPG IKKCCEGSCG MACFVPQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5266
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol