missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAG2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PRKAG2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001035723.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51422 |
Nombre | PRKAG2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16093271
|
enQuireBio™
QP8207-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16033281
|
enQuireBio™
QP8207-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16083271
|
enQuireBio™
QP8207-ec-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16013281
|
enQuireBio™
QP8207-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16023281
|
enQuireBio™
QP8207-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16003281
|
enQuireBio™
QP8207-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001035723.1 | |
PRKAG2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform B | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51422 | |
Research Use Only | |
PRKAG2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLEKLEFEDE AVEDSESGVY MRFMRSHKCY DIVPTSSKLV VFDTTLQVKK AFFALVANGV RAAPLWESKK QSFVGMLTIT DFINILHRYY KSPMVQIYEL EEHKIETWRE LYLQETFKPL VNISPDASLF DAVYSLIKNK IHRLPVIDPI SGNALYILTH KRILKFLQLF MSDMPKPAFM KQNLDELGIG TYHNIAFIHP DTPIIKALNI FVERRISALP VVDESGKVVD IYSKFDVINL AAEKTYNNLD ITVTQALQHR SQYFEGVVKC NKLEILETIV DRIVRAEVHR LVVVNEADSI VGIISLSDIL QALILTPAGA KQKETETE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |