Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human pro-IGF2 Protein
A cDNA sequence encoding the pro-IGF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
Nombre | pro-IGF2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of MCF-7 cells (human breast cancer cell line) and is typically 2-8ng/ml. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905358
|
enQuireBio™
QP10848-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985348
|
enQuireBio™
QP10848-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15995348
|
enQuireBio™
QP10848-1mg |
1 mg |
7270.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
pro-IGF2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
The Pro-IGF2 was lyophilized in 50mM Sodium Acetate pH 4.5 and 350mM NaCl. |
Research Use Only | |
The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of MCF-7 cells (human breast cancer cell line) and is typically 2-8ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 90% as obsereved by SDS-PAGE. |