Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6612-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001124506.1
Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212 Protein
Research Use Only
RNF212
Recombinant Protein
E. coli
MANWVFCNRC FQPPHRTSCF SLTNCGHVYC DACLGKGKKN ECLICKAPCR TVLLSKHTDA DIQAFFMSID SLCKKYSRET SQILEFQEKH RKRLLAFYRE KISRLEESLR KSVLQIEQLQ SMRSSQQTAF STIKSSVSTK PHGCLLPPHS SAPDRLESME VDLSPSPIRK SEIAAGPARI SMISPPQDGR MGPHLTASFC FIPWLTLSKP PVPGECVISR GSPCFCIDVC PHWLLLLAFS SGRHGELTNS KTLPIYAEVQ RAVLFPFQQA EGTLDTFRTP AVSVVFPLCQ FERKKSF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
285498
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol