missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Proteasome 26S S5 His Protein
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-504 of Human Proteasome 26S S5 The Recombinant Human Proteasome 26S S5 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Proteasome 26S S5 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Phosphate buffered saline (pH7.4) containing 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 5711 |
| Peso molecular | TMW: 58.9kDa |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gen | KIAA007226S proteasome non-ATPase regulatory subunit 5, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 5,26S proteasome subunit S5B, S5BMGC23145,26S protease subunit S5 basic |
| Nombre común | Proteasome 26S S5 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido