Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein chibby homolog 1 Protein
Código de producto. 16003781
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003781 10 μg 10 microgramos
16043781 50 μg 50 microgramos
16093771 100 μg 100 microgramos
16023781 200 μg 200 microgramos
16033781 500 μg 500 microgramos
16013781 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16003781
Marca: enQuireBio™ QP8286ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein chibby homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001002880.2
ID de gen (Entrez) 25776
Nombre Protein chibby homolog 1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CBY1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MPFFGNTFSP KKTPPRKSAS LSNLHSLDRS TREVELGLEY GSPTMNLAGQ SLKFENGQWI AETGVSGGVD RREVQRLRRR NQQLEEENNL LRLKVDILLD MLSESTAESH LMEKELDELR ISRKRK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.