Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-tyrosine sulfotransferase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-tyrosine sulfotransferase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6834-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001008566.1
Protein-tyrosine sulfotransferase 2 Protein
Research Use Only
TPST2
Recombinant Protein
E. coli
QQVLECRAVL AGLRSPRGAM RPEQEELVMV GTNHVEYRYG KAMPLIFVGG VPRSGTTLMR AMLDAHPEVR CGEETRIIPR VLAMRQAWSK SGREKLRLDE AGVTDEVLDA AMQAFILEVI AKHGEPARVL CNKDPFTLKS SVYLSRLFPN SKFLLMVRDG RASVHSMITR KVTIAGFDLS SYRDCLTKWN KAIEVMYAQC MEVGKEKCLP VYYEQLVLHP RRSLKLILDF LGIAWSDAVL HHEDLIGKPG GVSLSKIERS TDQVIKPVNL EALSKWTGHI PGDVVRDMAQ IAPMLAQLGY DPYANPPNYG NPDPFVINNT QRVLKGDYKT PANLKGYFQV NQNSTSSHLG SS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8459
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol