Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Purine nucleoside phosphorylase / PNP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Purine nucleoside phosphorylase / PNP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000261.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4860 |
Nombre | Purine nucleoside phosphorylase / PNP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16097930
|
enQuireBio™
QP7263-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16017940
|
enQuireBio™
QP7263-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16007940
|
enQuireBio™
QP7263-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16027940
|
enQuireBio™
QP7263-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037940
|
enQuireBio™
QP7263-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047940
|
enQuireBio™
QP7263-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000261.2 | |
Purine nucleoside phosphorylase / PNP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4860 | |
Research Use Only | |
PNP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MENGYTYEDY KNTAEWLLSH TKHRPQVAII CGSGLGGLTD KLTQAQIFDY GEIPNFPRST VPGHAGRLVF GFLNGRACVM MQGRFHMYEG YPLWKVTFPV RVFHLLGVDT LVVTNAAGGL NPKFEVGDIM LIRDHINLPG FSGQNPLRGP NDERFGDRFP AMSDAYDRTM RQRALSTWKQ MGEQRELQEG TYVMVAGPSF ETVAECRVLQ KLGADAVGMS TVPEVIVARH CGLRVFGFSL ITNKVIMDYE SLEKANHEEV LAAGKQAAQK LEQFVSILMA SIPLPDKAS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |