Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RASSF1A Protein
A cDNA sequence encoding the RASSF1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | RASSF1A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933049
|
enQuireBio™
QP13273-5ug |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15923049
|
enQuireBio™
QP13273-25ug |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15913049
|
enQuireBio™
QP13273-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
RASSF1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RASSF1A protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSGE PELIELRELA PAGRAGKGRT RLERANALRI ARGTACNPTR QLVPGRGHRF QPAGPATHTW CDLCGDFIWG VVRKGLQCAH CKFTCHYRCR ALVCLDCCGP RDLGWEPAVE RDTNVDEPVE WETPDLSQAE IEQKIKEYNA QINSNLFMSL NKDGSYTGFI KVQLKLVRPV SVPSSKKPPS LQDARRGPGR GTSVRRRTSF YLPKDAVKHL HVLSRTRARE VIEALLRKFL VVDDPRKFAL FERAERHGQV YLRKLLDDEQ PLRLRLLAGP SDKALSFVLK ENDSGEVNWD AFSMPELHNF LRILQREEEE HLRQILQKYS YCRQKIQEAL HACPLG | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |