missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Ribonuclease P protein subunit p20 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonuclease P protein subunit p20, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6515-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16003850

  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_005828.2
Ribonuclease P protein subunit p20 Protein
Research Use Only
POP7
Recombinant Protein
E. coli
MAENREPRGA VEAELDPVEY TLRKRLPSRL PRRPNDIYVN MKTDFKAQLA RCQKLLDGGA RGQNACSEIY IHGLGLAINR AINIALQLQA GSFGSLQVAA NTSTVELVDE LEPETDTREP LTRIRNNSAI HIRVFRVTPK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10248
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales