Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RING-box protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RING-box protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001188299.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9616 |
Nombre | RING-box protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16054540
|
enQuireBio™
QP6613-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16094540
|
enQuireBio™
QP6613-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16044540
|
enQuireBio™
QP6613-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16074540
|
enQuireBio™
QP6613-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16084540
|
enQuireBio™
QP6613-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16064540
|
enQuireBio™
QP6613-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001188299.1 | |
RING-box protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9616 | |
Research Use Only | |
RNF7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADVEDGEETC ALASHSGSSG SKSGGDKMFS LKKWNAVAMW SWDVECDTCA ICRVQVMDAC LRCQAENKQE DCVVVWGECN HSFHNCCMSL WVKQNNRCPL CQQDWVVQRI GK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |