Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RRM2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RRM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001025.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6241 |
Nombre | RRM2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16074670
|
enQuireBio™
QP6630-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16014680
|
enQuireBio™
QP6630-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16064670
|
enQuireBio™
QP6630-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16094670
|
enQuireBio™
QP6630-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16004680
|
enQuireBio™
QP6630-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16084670
|
enQuireBio™
QP6630-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001025.1 | |
RRM2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6241 | |
Research Use Only | |
RRM2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLSLRVPLAP ITDPQQLQLS PLKGLSLVDK ENTPPALSGT RVLASKTARR IFQEPTEPKT KAAAPGVEDE PLLRENPRRF VIFPIEYHDI WQMYKKAEAS FWTAEEVDLS KDIQHWESLK PEERYFISHV LAFFAASDGI VNENLVERFS QEVQITEARC FYGFQIAMEN IHSEMYSLLI DTYIKDPKER EFLFNAIETM PCVKKKADWA LRWIGDKEAT YGERVVAFAA VEGIFFSGSF ASIFWLKKRG LMPGLTFSNE LISRDEGLHC DFACLMFKHL VHKPSEERVR EIIINAVRIE QEFLTEALPV KLIGMNCTLM KQYIEFVADR LMLELGFSKV FRVENPFDFM ENISLEGKTN FFEKRVGEYQ RMGVMSSPTE NSFTLDADF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |