missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Septin-2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Septin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7552-ec-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16009340

  • 770.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001008491.1
Septin-2 Protein
Research Use Only
42980
Recombinant Protein
E. coli
MSKQQPTQFI NPETPGYVGF ANLPNQVHRK SVKKGFEFTL MVVGESGLGK STLINSLFLT DLYPERVIPG AAEKIERTVQ IEASTVEIEE RGVKLRLTVV DTPGYGDAIN CRDCFKTIIS YIDEQFERYL HDESGLNRRH IIDNRVHCCF YFISPFGHGL KPLDVAFMKA IHNKVNIVPV IAKADTLTLK ERERLKKRIL DEIEEHNIKI YHLPDAESDE DEDFKEQTRL LKASIPFSVV GSNQLIEAKG KKVRGRLYPW GVVEVENPEH NDFLKLRTML ITHMQDLQEV TQDLHYENFR SERLKRGGRK VENEDMNKDQ ILLEKEAELR RMQEMIARMQ AQMQMQMQGG DGDGGALGHH V
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4735
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales