Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Septin-7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Septin-7, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001779.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 989 |
Nombre | Septin-7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16059510
|
enQuireBio™
QP7576-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16099510
|
enQuireBio™
QP7576-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16049510
|
enQuireBio™
QP7576-ye-100ug |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16079510
|
enQuireBio™
QP7576-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16089510
|
enQuireBio™
QP7576-ye-500ug |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16069510
|
enQuireBio™
QP7576-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_001779.3 | |
Septin-7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
989 | |
Research Use Only | |
42985 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SVSARSAAAE ERSVNSSTMV AQQKNLEGYV GFANLPNQVY RKSVKRGFEF TLMVVGESGL GKSTLINSLF LTDLYSPEYP GPSHRIKKTV QVEQSKVLIK EGGVQLLLTI VDTPGFGDAV DNSNCWQPVI DYIDSKFEDY LNAESRVNRR QMPDNRVQCC LYFIAPSGHG LKPLDIEFMK RLHEKVNIIP LIAKADTLTP EECQQFKKQI MKEIQEHKIK IYEFPETDDE EENKLVKKIK DRLPLAVVGS NTIIEVNGKR VRGRQYPWGV AEVENGEHCD FTILRNMLIR THMQDLKDVT NNVHYENYRS RKLAAVTYNG VDNNKNKGQL TKSPLAQMEE ERREHVAKMK KMEMEMEQVF EMKVKEKVQK LKDSEAELQR RHEQMKKNLE AQHKELEEKR RQFEDEKANW EAQQRILEQQ NSSRTLEKNK KKGKIF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |