Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinB9 / CAP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SerpinB9 / CAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6671-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004146.1
SerpinB9 / CAP-3 Protein
Research Use Only
SerpinB9
Recombinant Protein
E. coli
METLSNASGT FAIRLLKILC QDNPSHNVFC SPVSISSALA MVLLGAKGNT ATQMAQALSL NTEEDIHRAF QSLLTEVNKA GTQYLLRTAN RLFGEKTCQF LSTFKESCLQ FYHAELKELS FIRAAEESRK HINTWVSKKT EGKIEELLPG SSIDAETRLV LVNAIYFKGK WNEPFDETYT REMPFKINQE EQRPVQMMYQ EATFKLAHVG EVRAQLLELP YARKELSLLV LLPDDGVELS TVEKSLTFEK LTAWTKPDCM KSTEVEVLLP KFKLQEDYDM ESVLRHLGIV DAFQQGKADL SAMSAERDLC LSKFVHKSFV EVNEEGTEAA AASSCFVVAE CCMESGPRFC ADHPFLFFIR HNRANSILFC GRFSSP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5272
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol