missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SIRPG / SIRP gamma / CD172g, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6687-ec-200ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16045110

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001034597.1
SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Research Use Only
SIRPG
Recombinant Protein
E. coli
EEELQMIQPE KLLLVTVGKT ATLHCTVTSL LPVGPVLWFR GVGPGRELIY NQKEGHFPRV TTVSDLTKRN NMDFSIRISS ITPADVGTYY CVKFRKGSPE NVEFKSGPGT EMALGAKPSA PVVLGPAART TPEHTVSFTC ESHGFSPRDI TLKWFKNGNE LSDFQTNVDP TGQSVAYSIR STARVVLDPW DVRSQVICEV AHVTLQGDPL RGTANLSEAI RVPPTLEVTQ QPMRVGNQVN VTCQVRKFYP QSLQLTWSEN GNVCQRETAS TLTENKDGTY NWTSWFLVNI SDQRDDVVLT CQVKHDGQLA VSKRLALEVT VHQKDQSSDA TP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55423
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado