Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNCA / alpha-Synuclein Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SNCA / alpha-Synuclein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6704-ye-1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_000336.1
SNCA / alpha-Synuclein Protein
Research Use Only
SNCA
Recombinant Protein
Yeast
MDVFMKGLSK AKEGVVAAAE KTKQGVAEAA GKTKEGVLYV GSKTKEGVVH GVATVAEKTK EQVTNVGGAV VTGVTAVAQK TVEGAGSIAA ATGFVKKDQL GKNEEGAPQE GILEDMPVDP DNEAYEMPSE EGYQDYEPEA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6622
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol