missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human SOD1/Cu-Zn SOD Protein

Código de producto. 18475841 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18475841

Marca: Novus Biologicals™ NBP234940100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

SOD1/Cu-Zn SOD protein is fully biologically active when compared to standard. The potency per mg was determined by pyrogallol autoxidation method and was found to be more than 3000 U/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P00441, P00441, P00441
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 6647
Peso molecular 31.6 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/ug of SOD1/Cu-Zn SOD as determined by LAL method.
Alias de gen ALS, ALS1, amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult), Cu, Cu/Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.1, homodimer, hSod1, indophenoloxidase A, IPOA, SOD, SOD, soluble, superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 1, soluble, Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.110superoxide dismutase, cystolic
Símbolo de gen SOD1
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >95% by SDS-PAGE and HPLC
Expresión SOD1/Cu-Zn SOD
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado