Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) Animal-Free
Descripción
Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by C3H10T1/2 mouse embryonic fibroblast cells. Nakamura, T. et al. (1997) Biochem. Biophys. Res. Commun. 237:465. The ED50 for this effect is 0.1-0.4 μg/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000184.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS and NaCl. |
| ID de gen (Entrez) | 6469 |
| Peso molecular | M.W.-observed: 22 kDa, reducing conditions, M.W.-theroretical: 20 kDa |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197 (Cys24Ile-Ile), with an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory. |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentración de endotoxinas | <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gen | HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?