Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl.
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Descripción
The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus is derived from E. coli. The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000184.1 |
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 6469 |
| Peso molecular | 20 kDa |
| Nombre | Sonic Hedgehog/Shh (C24II), N-Terminus |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197 (Cys24Ile-Ile),with an N-terminal Met |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Alias de gen | HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |