Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spliceosome RNA helicase DDX39B Protein
Código de producto. 16083961
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16083961 200 μg 200 microgramos
16063961 10 μg 10 microgramos
16003971 50 μg 50 microgramos
16053961 100 μg 100 microgramos
16093961 500 μg 500 microgramos
16073961 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16083961
Marca: enQuireBio™ QP8315ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spliceosome RNA helicase DDX39B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004631.1
ID de gen (Entrez) 7919
Nombre Spliceosome RNA helicase DDX39B Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DDX39B
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AENDVDNELL DYEDDEVETA AGGDGAEAPA KKDVKGSYVS IHSSGFRDFL LKPELLRAIV DCGFEHPSEV QHECIPQAIL GMDVLCQAKS GMGKTAVFVL ATLQQLEPVT GQVSVLVMCH TRELAFQISK EYERFSKYMP NVKVAVFFGG LSIKKDEEVL KKNCPHIVVG TPGRILALAR NKSLNLKHIK HFILDECDKM LEQLDMRRDV QEIFRMTPHE KQVMMFSATL SKEIRPVCRK FMQDPMEIFV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.