missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAT3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STAT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003141.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6774 |
Nombre | STAT3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16098261
|
enQuireBio™
QP9416-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16038271
|
enQuireBio™
QP9416-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16088261
|
enQuireBio™
QP9416-ye-100ug |
100 μg |
672.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16018271
|
enQuireBio™
QP9416-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16028271
|
enQuireBio™
QP9416-ye-500ug |
500 μg |
1810.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16008271
|
enQuireBio™
QP9416-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_003141.2 | |
STAT3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6774 | |
Research Use Only | |
STAT3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAQWNQLQQL DTRYLEQLHQ LYSDSFPMEL RQFLAPWIES QDWAYAASKE SHATLVFHNL LGEIDQQYSR FLQESNVLYQ HNLRRIKQFL QSRYLEKPME IARIVARCLW EESRLLQTAA TAAQQGGQAN HPTAAVVTEK QQMLEQHLQD VRKRVQDLEQ KMKVVENLQD DFDFNYKTLK SQGDMQDLNG NNQSVTRQKM QQLEQMLTAL DQMRRSIVSE LAGLLSAMEY VQKTLTDEEL ADWKRRQQIA CIGGPPNICL DRLENWITSL AESQLQTRQQ IKKLEELQQK VSYKGDPIVQ HRPMLEERIV ELFRNLMKSA FVVERQPCMP MHPDRPLVIK TGVQFTTKVR LLVKFPELNY QLKIKVCIDK DSGDVAALRG SRKFNILGTN TKVMNMEESN NGSLSAEFKH LTLREQRCGN GGRANCDASL IVTEELHLIT FETEVYHQGL KIDLETHSLP VVVISNICQM PNAWASILWY NMLTNNPKNV NFFTKPPIGT WDQVAEVLSW QFSSTTKRGL SIEQLTTLAE KLLGPGVNYS GCQITWAKFC KENMAGKGFS FWVWLDNIID LVKKYILALW NEGYIMGFIS KERERAILST KPPGTFLLRF SESSKEGGVT FTWVEKDISG KTQIQSVEPY TKQQLNNMSF AEIIMGYKIM DATNILVSPL VYLYPDIPKE EAFGKYCRPE SQEHPEADPG SAAPYLKTKF ICVTPTTCSN TIDLPMSPRT LDSLMQFGNN GEGAEPSAGG QFESLTFDME LTSECATSPM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto