Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT2B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SULT2B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004596.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6820 |
Nombre | SULT2B1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16065550
|
enQuireBio™
QP6749-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16005560
|
enQuireBio™
QP6749-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16055550
|
enQuireBio™
QP6749-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16085550
|
enQuireBio™
QP6749-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16095550
|
enQuireBio™
QP6749-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16075550
|
enQuireBio™
QP6749-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_004596.2 | |
SULT2B1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6820 | |
Research Use Only | |
SULT2B1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDGPAEPQIP GLWDTYEDDI SEISQKLPGE YFRYKGVPFP VGLYSLESIS LAENTQDVRD DDIFIITYPK SGTTWMIEII CLILKEGDPS WIRSVPIWER APWCETIVGA FSLPDQYSPR LMSSHLPIQI FTKAFFSSKA KVIYMGRNPR DVVVSLYHYS KIAGQLKDPG TPDQFLRDFL KGEVQFGSWF DHIKGWLRMK GKDNFLFITY EELQQDLQGS VERICGFLGR PLGKEALGSV VAHSTFSAMK ANTMSNYTLL PPSLLDHRRG AFLRKGVCGD WKNHFTVAQS EAFDRAYRKQ MRGMPTFPWD EDPEEDGSPD PEPSPEPEPK PSLEPNTSLE REPRPNSSPS PSPGQASETP HPRPS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |