Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Survivin / BIRC5 / API4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Survivin / BIRC5 / API4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5719-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15947249
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001012270.1
Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Research Use Only
BIRC5
Recombinant Protein
E. coli
MGAPTLPPAW QPFLkDaHRI STFKNWPFLE GCACTPERMA EAGFIHCPTE NEPDLAQCFF CFKELEGWEP DDDPIEEHKK HSSGCAFLSV KKQFEELTLG EFLKLDRERA KNKIAKETNN KKKEFEETAK KVRRAIEQLA AMD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
332
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions