missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Survivin / BIRC5 / API4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Survivin / BIRC5 / API4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001012270.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 332 |
Nombre | Survivin / BIRC5 / API4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917249
|
enQuireBio™
QP5719-ec-10ug |
10 μg | |||||||
15957249
|
enQuireBio™
QP5719-ec-50ug |
50 μg | |||||||
15907249
|
enQuireBio™
QP5719-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15937249
|
enQuireBio™
QP5719-ec-200ug |
200 μg | |||||||
15947249
|
enQuireBio™
QP5719-ec-500ug |
500 μg | |||||||
15927249
|
enQuireBio™
QP5719-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001012270.1 | |
Survivin / BIRC5 / API4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
332 | |
Research Use Only | |
BIRC5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGAPTLPPAW QPFLkDaHRI STFKNWPFLE GCACTPERMA EAGFIHCPTE NEPDLAQCFF CFKELEGWEP DDDPIEEHKK HSSGCAFLSV KKQFEELTLG EFLKLDRERA KNKIAKETNN KKKEFEETAK KVRRAIEQLA AMD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |