Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tektin-5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tektin-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_653275.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 146279 |
Nombre | Tektin-5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002121
|
enQuireBio™
QP8007-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022121
|
enQuireBio™
QP8007-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012121
|
enQuireBio™
QP8007-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032121
|
enQuireBio™
QP8007-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042121
|
enQuireBio™
QP8007-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052121
|
enQuireBio™
QP8007-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_653275.1 | |
Tektin-5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
146279 | |
Research Use Only | |
TEKT5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEFLGTTQTA SYCGPKKCCG LTSLPAVQAP VIQECYQPYY LPGYRYLNSW RPSLFYKIAN VQTCPDESTS TLRPPTILPT LRSALFSRYS PHDWDQSNQL QVRGAEASRL WASRLTDDSM RLLQDKDQLT HQMQEGTCRN LGQRLSDIGF WKSELSYELD RLLTENQNLE TVKRRLECAA NEVNCPLQVA LECLYHREKR IGIDLVHDNV EKNLIREVDL LKCCQEQMRK LAQRIDIQMR DNRDAQHVLE RDLEDKSSAQ CIDEKCFNLR NTSDCISFFH GMEKIDGTIS VPETWAKFSN DNIKHSQNMR ANSIQLREEA EHLFETLSDQ MWRQFTDTNL AFNARISEVT DVKNKLQTQL AKTLQEIFQA ENTIMLLERS IMAKEGPLKV AQTRLECRTR RPNMELCRDI PQLKLVNEVF TIDDTLQTLK LRLRETQDTL QLLVMTKCRL EHELAIKANT LCIDKEKCMG MRKTFPCTPR LVGHT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |