Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TFF3 / Trefoil Factor 3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003217.3 |
| ID de gen (Entrez) | 7033 |
| Nombre | TFF3 / Trefoil Factor 3 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
| Símbolo de gen | TFF3 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human MCF-7 cells is less than 10 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 100 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Mostrar más |